Fontos dokumentumok
55234-U
Supel™ QuE QuEChERS tube
Acetate Tube, pk of 50, AOAC® 2007.01
Szinonimák:
QuEChERS
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
Supel™ QuE, Acetate Tube, pk of 50, AOAC® 2007.01
material
polypropylene tube
Minőségi szint
Ügynökség
AOAC® 2007.01
termékcsalád
Supel™
összetétel
magnesium sulfate, 6 g
sodium acetate, 1.5 g (Cat. No. 58750)
kiszerelés
pk of 50
technika/technikák
QuEChERS: suitable
centrifuga cső térfogata
15 mL
alkalmazás(ok)
food and beverages
elválasztástechnika
ion exchange
Általános leírás
Using the QuEChERS method, food/agricultural samples are first extracted with an aqueous miscible solvent (e.g., acetonitrile) in the presence of high amounts of salts (e.g., sodium chloride and magnesium sulfate) and/or buffering agents (e.g. citrate) to induce liquid phase separation and stabilize acid and base labile pesticides, respectively. Upon shaking and centrifugation, an aliquot of the organic phase is subjected to further cleanup using SPE. Unlike traditional methods using SPE tubes, in dispersive SPE, cleanup is facilitated by mixing bulk amounts of SPE (e.g., Supelclean PSA, ENVI-Carb, and/or Discovery DSC-18) with the extract. After sample cleanup, the mixture is centrifuged and the resulting supernatant can either be analyzed directly or can be subjected to minor further treatment before analysis.
Supelco carries a line of vials and centrifuge tubes containing pre-determined amounts of salts and SPE sorbents to support the most common method configurations used today.
Alkalmasság
Jogi információk
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Alkalmazás
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Protocols
Analysis of banned neonicotinoid insecticides from dandelion blossoms using QuEChERS and LC-MS.
Normal-phase SPE separates analytes based on polar interaction with sorbents in diverse sample matrices.
Related Content
Gas chromatography separates volatile compounds in the gas phase, applied in various industries for quality control.
QuEChERS method simplifies sample cleanup for pesticides analysis in food and agricultural samples.
Chromatograms
application for SPE, suitable for GCsuitable for GC, application for SPETudóscsoportunk valamennyi kutatási területen rendelkezik tapasztalattal, beleértve az élettudományt, az anyagtudományt, a kémiai szintézist, a kromatográfiát, az analitikát és még sok más területet.