Fontos dokumentumok
55072
Upchurch Tubing Adapter
About This Item
UNSPSC kód:
41115700
material
PEEK adapter (one-piece design)
kiszerelés
pkg of 1 ea
szerelvény
male Luer (lock hub-quick connect)
1/4-28 female
Általános leírás
To connect membrane adsorber units to a workstation.
Javasolt termékek
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)