548650-U
Smart SPME Fiber Assembly
PDMS/DVB, for use with PAL 3, Series II Smart autosampler, Nitinol-core (NIT), 23 ga, 65 μm (PDMS/DVB)
About This Item
Javasolt termékek
product name
Smart SPME Fiber Assembly, Polydimethylsiloxane/Divinylbenzene (PDMS/DVB), df 65 μm(PDMS/DVB, for use with PAL 3, Series II Smart autosampler, needle size 23 ga
material
StableFlex fiber
orange-red hub
tűméret
23 ga
kiszerelés
pkg of 1 ea
környezetbarátabb alternatív termék tulajdonságai
Waste Prevention
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
df
65 μm (PDMS/DVB)
technika/technikák
solid phase microextraction (SPME): suitable
szál H
1 cm
mátrix aktív csoport
PDMS/DVB coating
kompatibilitás
(for volatiles, amines, and nitroaromatic compounds (MW 50 - 300))
for use with PAL 3, Series II Smart autosampler
környezetbarátabb alternatív kategória
, Aligned
Általános leírás
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
Use the full range of Supelco® SPME fibers with your PAL autosampler system so you can sample smarter