Fontos dokumentumok
53590-U
Ascentis® Express 90 Å F5 (2.7 μm) HPLC Columns
L × I.D. 10 cm × 4.6 mm, HPLC Column
Szinonimák:
Core-shell (SPP) Fused Core PFP HPLC column
About This Item
Javasolt termékek
product name
Ascentis® Express F5, 2.7 μm HPLC Column, 2.7 μm particle size, L × I.D. 10 cm × 4.6 mm
material
stainless steel column
Minőségi szint
Ügynökség
suitable for USP L43
termékcsalád
Ascentis®
Jellemzők
endcapped
gyártó/kereskedő neve
Ascentis®
kiszerelés
1 ea of
parameter
60 °C temp. range
600 bar max. pressure (9000 psi)
technika/technikák
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
UHPLC-MS: suitable
UHPLC: suitable
H × belső átmérő
10 cm × 4.6 mm
külső felület
135 m2/g
szennyeződések
<5 ppm metals
matrix
Fused-Core particle platform
superficially porous particle
mátrix aktív csoport
PFP (pentafluorophenyl) phase
részecskeméret
2.7 μm
pórusméret
90 Å pore size
működési pH
2-8
alkalmazás(ok)
food and beverages
elválasztástechnika
reversed phase
Általános leírás
Alkalmazás
- Research on the Synthesis of Zinc-Ammonium Phosphate Using Galvanic Waste Sludge as a Source of Zinc.: This research investigates the synthesis of zinc-ammonium phosphate utilizing galvanic waste sludge, highlighting the analytical methods involving hydrochloric acid in the chemical recycling process (Morgovan et al., 2024).
- Chile′s agricultural research institute plant tissue analysis dataset.: This dataset encompasses analytical methods used for plant tissue analysis, with hydrochloric acid playing a key role in the preparation and analysis processes (Corradini et al., 2023).
- Determination of three plant growth regulators in Dendrobium officinale and Anoectochilus roxburghii by three-phase hollow fiber liquid phase microextraction- high performance liquid chromatography.: The study details a method using hydrochloric acid for the extraction and analysis of plant growth regulators, enhancing the accuracy of high-performance liquid chromatography techniques (Wu et al., 2023).
Jogi információk
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Alkalmazás
előtét patron
kapcsolódó termék
szükséges, de nincs biztosítva
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
This application note describes the LC-MS-based quantitative analysis of known nitrosamine impurities following procedures 1 and 3 as given in USP general chapter <1469>.
Enhanced selectivity for stereoisomers and closely related compounds with alternate selectivity from C18 phases for basic, acidic, or neutral compounds
Protocols
Fast and Accurate LC-MS Analysis of Vitamin D Metabolites, Using Ascentis® Express F5 HPLC Columns from Supelco®
Related Content
Accurately detect and quantify trace nitrosamines (NDMA, NDEA, NEIPA, NDIPA, NDBA, etc.) in pharmaceutical drugs using our complete product portfolio and application guides for LC-MS and GC-MS. Order high-quality reference standards, columns, filters & more.
Chromatograms
application for HPLCapplication for HPLCapplication for HPLCTudóscsoportunk valamennyi kutatási területen rendelkezik tapasztalattal, beleértve az élettudományt, az anyagtudományt, a kémiai szintézist, a kromatográfiát, az analitikát és még sok más területet.