Fontos dokumentumok
53571-U
Ascentis® Express 90 Å F5 (2.7 μm) HPLC Columns
L × I.D. 15 cm × 2.1 mm, HPLC Column
Szinonimák:
Core-shell (SPP) Fused Core PFP HPLC column
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
Ascentis® Express F5, 2.7 μm HPLC Column, 2.7 μm particle size, L × I.D. 15 cm × 2.1 mm
material
stainless steel column
Minőségi szint
Ügynökség
suitable for USP L43
termékcsalád
Ascentis®
Jellemzők
endcapped
gyártó/kereskedő neve
Ascentis®
kiszerelés
1 ea of
parameter
60 °C temp. range
600 bar max. pressure (9000 psi)
technika/technikák
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
UHPLC-MS: suitable
UHPLC: suitable
H × belső átmérő
15 cm × 2.1 mm
külső felület
135 m2/g
szennyeződések
<5 ppm metals
Mátrix
Fused-Core particle platform
superficially porous particle
mátrix aktív csoport
PFP (pentafluorophenyl) phase
részecskeméret
2.7 μm
pórusméret
90 Å pore size
működési pH
2-8
alkalmazás(ok)
food and beverages
elválasztástechnika
reversed phase
Általános leírás
Alkalmazás
- Liquid chromatographic determination of lumacaftor in the presence of ivacaftor and identification of five novel degradation products using high-performance liquid chromatography ion trap time-of-flight mass spectrometry.: This study employs the Ascentis® Express F5, 2.7 μm HPLC Column to enhance the resolution and sensitivity in the analysis of lumacaftor and ivacaftor, critical medications for treating cystic fibrosis. The method provides significant insights into the stability and degradation pathways of these drugs, facilitating improved drug formulation and storage conditions (Ozcan et al., 2023).
- Stability-indicating LC-MS/MS and LC-DAD methods for robust determination of tasimelteon and high resolution mass spectrometric identification of a novel degradation product.: Utilizing the Ascentis® Express F5, 2.7 μm HPLC Column, this research develops advanced analytical techniques for tasimelteon, a treatment for non-24-hour sleep-wake disorder. The methods ensure accurate quantification and stability assessment, crucial for clinical efficacy and patient safety (Ozcan et al., 2020).
Jogi információk
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Alkalmazás
előtét patron
kapcsolódó termék
szükséges, de nincs biztosítva
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
Novel sample prep technique coupled with the unique selectivity of the Ascentis Express F5 column enables a fast and simplified bioanalytical method for associated vitamin D metabolites.
Using HybridSPE-Phospholipid, Ascentis Express, and Other LC-MS Workflow Components
Enhanced selectivity for stereoisomers and closely related compounds with alternate selectivity from C18 phases for basic, acidic, or neutral compounds
Protocols
Fast and Accurate LC-MS Analysis of Vitamin D Metabolites, Using Ascentis® Express F5 HPLC Columns from Supelco®
Chromatograms
application for HPLCapplication for HPLCTudóscsoportunk valamennyi kutatási területen rendelkezik tapasztalattal, beleértve az élettudományt, az anyagtudományt, a kémiai szintézist, a kromatográfiát, az analitikát és még sok más területet.