Fontos dokumentumok
52637-U
Supelco
Discovery® DSC-NH2 SPE Tube
bed wt. 500 mg, volume 3 mL, pk of 54
Szinonimák:
NH2 (amine) SPE cartridge tube
About This Item
UNSPSC kód:
41115712
NACRES:
NB.21
material
PE frit (20 μm)
polypropylene
Minőségi szint
termékcsalád
Discovery®
Jellemzők
endcapped
összetétel
bed wt., 500 mg
kiszerelés
pk of 54
technika/technikák
solid phase extraction (SPE): suitable
külső felület
480 m2/g
térfogat
3 mL
matrix
silica gel base material (irregularly shaped, acid washed)
mátrix aktív csoport
amino phase
részecskeméret
50 μm
pórusméret
70 Å pore size
pKa 
9.8
kapacitás
~0.43 meq/g capacity
alkalmazás(ok)
food and beverages
elválasztástechnika
ion exchange
normal phase
Általános leírás
Retention Mechanism: Normal phase or Anion-exchange
Sample Matrix Compatibility: Organic or aqueous solutions
  • Polymerically bonded, aminopropyl phase that is very polar in nature (hydrogen bonding) allowing for both normal phase and ion exchange applications
  • A weak anion exchanger with a pKa of 9.8. At pH 7.8 or below, the functional groups are positively charged
  • Ion exchange capacity is ∼ 0.43 meq/g.
  • Allows the rapid release of very strong anions such as sulfonic acids that may be retained irreversibly by strong anion exchangers
  • Can be used in some reversed-phase applications (due to ethyl spacer); however, it is predominately used as an ion-exchange or normal phase sorbent due to its polar nature
Jogi információk
Discovery is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
>464.0 °F
Lobbanási pont (C)
> 240 °C
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Protocols
Normal-phase SPE separates analytes based on polar interaction with sorbents in diverse sample matrices.