Fontos dokumentumok
47377
Supelco
EPA 8270 Phenols Mix
certified reference material, 2000 μg/mL each component in isopropanol
About This Item
UNSPSC kód:
12000000
grade
certified reference material
TraceCERT®
Minőségi szint
Ügynökség
EPA 8270
termékcsalád
TraceCERT®
Analitikai műbizonylat
current certificate can be downloaded
Jellemzők
standard type calibration
kiszerelés
ampule of 1 mL
koncentráció
2000 μg/mL each component in isopropanol
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
alkalmazás(ok)
environmental
Formátum
multi-component solution
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Alkalmazás
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Egyéb megjegyzések
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Jogi információk
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Analit
Leírás
    4-Chloro-3-methylphenol
    2-Chlorophenol
    m-Cresol
    p-Cresol
    2,4-Dichlorophenol
    2,6-Dichlorophenol
    2,4-Dimethylphenol
    2,4-Dinitrophenol
    Dinoseb
    2-Methyl-4,6-dinitrophenol
    o-Cresol
    2-Nitrophenol
    4-Nitrophenol
    Pentachlorophenol
    Phenol
    2,3,4,6-Tetrachlorophenol
    2,4,5-Trichlorophenol
    2,4,6-Trichlorophenol
    Összes mutatása (18)
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Central nervous system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
53.6 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
12 °C - closed cup