Fontos dokumentumok
50609-U
Supelco
Ascentis® Express 90 Å ES-C18 (2 µm) HPLC Columns
L × I.D. 10 cm × 2.1 mm UHPLC Column
About This Item
UNSPSC kód:
41115709
NACRES:
SB.52
product name
Ascentis® Express 90 Å ES-C18, 2.0 µm HPLC Column, column L × I.D. 10 cm × 2.1 mm, 2.0 μm particle size
material
(SST)
Minőségi szint
Ügynökség
suitable for USP L1
termékcsalád
Ascentis® Express
Jellemzők
non-endcapped, optimized for stability under low pH conditions
kiszerelés
1 ea of
a címkézés mértéke
6.5% Carbon loading
parameter
1000 bar max. pressure
40 °C temp. limit (at pH 8)
90 °C temp. limit (at pH 1)
oszlop H × belső átmérő
10 cm × 2.1 mm
matrix
Fused-Core™ silica particle platform particle platform
mátrix aktív csoport
C18
részecskeméret
2.0 μm
2.0 μm
pórusméret
90 Å pore size
operating pH range
1-8
Általános leírás
Ascentis® Express ES-C18 is a non-endcapped C18 stationary phase based on the proven Fused-Core® particle design. This particle design exhibits very high column efficiency due to the shallow diffusion paths in the 0.5 µm thick, porous shell and the small overall particle size of 2.0 µm. The sterically protected ligand reduces acidic hydrolysis which enables low pH mobile phases to be used. In addition to providing improved stability with low pH mobile phases,, Ascentis® Express ES-C18 is applicable to a wide range of small molecule applications.
Analízis megjegyzés
The target analytes include small molecules including (but not limited to) polyphenols, cannabinoids, and pesticides.
Jogi információk
Ascentis is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Fused-Core is a registered trademark of Advanced Materials Technology, Inc.
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)