Fontos dokumentumok
Z226173
Nucleosil® C18 HPLC Column
5 μm particle size, L × I.D. 15 cm × 4.6 mm
Szinonimák:
Nucleosil C18
About This Item
UNSPSC kód:
41115700
eCl@ss:
32110501
NACRES:
SB.52
H × belső átmérő:
15 cm × 4.6 mm
külső felület:
350 m2/g
részecskeméret:
5 μm
mátrix aktív csoport:
C18 (octadecyl) phase
pórusméret:
100 Å
Mátrix:
octadecyl
Ügynökség
suitable for USP L1
Minőségi szint
termékcsalád
Nucleosil®
Jellemzők
endcapped
gyártó/kereskedő neve
Nucleosil®
a címkézés mértéke
15% Carbon loading
parameter
≤70 °C temp. range
400 bar pressure (5801 psi)
technika/technikák
HPLC: suitable
H × belső átmérő
15 cm × 4.6 mm
külső felület
350 m2/g
Mátrix
octadecyl
mátrix aktív csoport
C18 (octadecyl) phase
részecskeméret
5 μm
pórusméret
100 Å
elválasztástechnika
reversed phase
Alkalmazás
  • Quantification and Validation of Stability-Indicating RP-HPLC Method for Efavirenz: Demonstrates the utility of Nucleosil® C18 HPLC Column in pharmaceutical analysis, particularly in quality control and stability testing of Efavirenz, ensuring compliance with regulatory standards (Gurumukhi VC, Bari SB, 2022).
  • Development of new method for simultaneous analysis of piracetam and levetiracetam: This study uses the Nucleosil® C18 column to develop robust methods for analyzing neurological medications in pharmaceuticals and biological fluids, contributing to drug stability studies (Siddiqui FA et al., 2014).
  • HPLC method for determination of biologically active epoxy-transformers of treosulfan: The column′s application in plasma analysis highlights its role in pharmacokinetic studies, offering precise measurements critical for dosing and therapeutic monitoring (Główka FK et al., 2012).
  • HPLC analysis of mitoxantrone in mouse plasma and tissues: Illustrates the column′s effectiveness in a pharmacokinetic study, underscoring its importance in the preclinical evaluation of cancer therapies (An G, Morris ME, 2010).
  • Development and validation of an HPLC method for vancomycin: This application in a pharmacokinetic study highlights the column′s critical role in the development and validation of methods for antibiotic analysis, ensuring therapeutic efficacy and safety (Jesús Valle MJ et al., 2008).
Javasolt termékek
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Jogi információk
Nucleosil is a registered trademark of Macherey-Nagel GmbH & Co. KG
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)