Fontos dokumentumok
Z227137
Nucleosil® Guard Column
phase C18 (octadecyl), 5 μm particle size, L × I.D. 1 cm × 4.6 mm
About This Item
UNSPSC kód:
41115700
eCl@ss:
32110501
NACRES:
SB.52
H × belső átmérő:
1 cm × 4.6 mm
részecskeméret:
5 μm
mátrix aktív csoport:
C18 (octadecyl) phase
pórusméret:
100 Å
Ügynökség
suitable for USP L1
Minőségi szint
termékcsalád
Nucleosil®
Jellemzők
endcapped
kiszerelés
pkg of 4 ea
gyártó/kereskedő neve
Nucleosil®
a címkézés mértéke
15% Carbon loading
parameter
400 bar pressure (5801 psi)
technika/technikák
HPLC: suitable
H × belső átmérő
1 cm × 4.6 mm
mátrix aktív csoport
C18 (octadecyl) phase
részecskeméret
5 μm
pórusméret
100 Å
kompatibilitás
for use with 3.0 to 4.6 mm column
elválasztástechnika
reversed phase
Általános leírás
For all guard cartridges listed here use holder 54987
Javasolt termékek
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Jogi információk
Nucleosil is a registered trademark of Macherey-Nagel GmbH & Co. KG
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
szükséges, de nincs biztosítva
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)