Fontos dokumentumok
50152-U
Nucleosil® C18 HPLC Column
pore size 100 Å, 10 μm particle size, L × I.D. 25 cm × 4.6 mm
Szinonimák:
Octadecyl Silica Column
About This Item
UNSPSC kód:
41115700
eCl@ss:
32110501
NACRES:
SB.52
H × belső átmérő:
25 cm × 4.6 mm
külső felület:
350 m2/g
részecskeméret:
10 μm
mátrix aktív csoport:
C18 (octadecyl) phase
pórusméret:
100 Å
Mátrix:
octadecyl
Ügynökség
suitable for USP L1
Minőségi szint
termékcsalád
Nucleosil®
Jellemzők
endcapped
gyártó/kereskedő neve
Nucleosil®
a címkézés mértéke
15% Carbon loading
parameter
≤70 °C temp. range
400 bar pressure (5801 psi)
technika/technikák
HPLC: suitable
H × belső átmérő
25 cm × 4.6 mm
külső felület
350 m2/g
Mátrix
octadecyl
mátrix aktív csoport
C18 (octadecyl) phase
részecskeméret
10 μm
pórusméret
100 Å
elválasztástechnika
reversed phase
Alkalmazás
  • A combined qualitative and quantitative method development and validation of vancomycin hydrochloride injection formulation by HPLC and UV involving quality by design.: This research outlines the development of a high-performance liquid chromatography (HPLC) method for analyzing vancomycin hydrochloride, showcasing the application of Nucleosil® C18 columns in pharmaceutical quality control (Sasikala et al., 2023).
Javasolt termékek
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Jogi információk
Nucleosil is a registered trademark of Macherey-Nagel GmbH & Co. KG
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)