Merck
73073
Supelco
2,4-DB
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Szinonimák:
4-(2,4-Dichlorophenoxy)butyric acid, 2,4-DB
About This Item
Lineáris képlet:
Cl2C6H3O(CH2)3CO2H
CAS-szám:
Molekulatömeg:
249.09
Beilstein:
1976809
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116107
NACRES:
NA.24
grade
certified reference material
TraceCERT®
Minőségi szint
termékcsalád
TraceCERT®
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
gyártó/kereskedő neve
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
technika/technikák
gas chromatography (GC): suitable
mp
118-120 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
agriculture
environmental
Formátum
neat
SMILES string
OC(=O)CCCOc1ccc(Cl)cc1Cl
InChI
1S/C10H10Cl2O3/c11-7-3-4-9(8(12)6-7)15-5-1-2-10(13)14/h3-4,6H,1-2,5H2,(H,13,14)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
YIVXMZJTEQBPQO-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
This certified reference material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO/IEC 17025 and ISO 17034. This CRM is traceable to primary material from an NMI, e.g. NIST or NMIJ.
Certified content by quantitative NMR incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com.
Javasolt termékek
Find a digital Reference Material for this product available on our online platform ChemisTwin® for NMR. You can use this digital equivalent on ChemisTwin® for your sample identity confirmation and compound quantification (with digital external standard). An NMR spectrum of this substance can be viewed and an online comparison against your sample can be performed with a few mouseclicks. Learn more here and start your free trial.
Jogi információk
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Piktogramok
Exclamation markEnvironment
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2