Fontos dokumentumok
48733
Supelco
Aroclor 1254 solution
certified reference material, 500 mg/kg in transformer oil
About This Item
CAS-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12000000
grade
certified reference material
TraceCERT®
Minőségi szint
termékcsalád
TraceCERT®
Analitikai műbizonylat
current certificate can be downloaded
kiszerelés
ampule of 5 mL
koncentráció
500 mg/kg in transformer oil
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
alkalmazás(ok)
environmental
Formátum
single component solution
tárolási hőmérséklet
2-30°C
SMILES string
Clc1c(c(ccc1Cl)c2c(c(ccc2)Cl)Cl)Cl
InChI
1S/C12H5Cl5/c13-8-3-1-2-6(10(8)15)7-4-5-9(14)12(17)11(7)16/h1-5H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
AUGNBQPSMWGAJE-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Egyéb megjegyzések
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Jogi információk
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Piktogramok
Health hazard
Figyelmeztetés
Veszélyességi osztályok
Carc. 1B
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Szabályozási jegyzékek
A szabályozási jegyzékek főként a vegyipari termékekre vonatkoznak. A nem vegyipari termékekről itt csak korlátozott információk adhatók meg. Ha nincs bejegyzés, az azt jelenti, hogy egyik összetevő sem szerepel a listán. A felhasználó kötelessége a termék biztonságos és jogszerű használatának biztosítása.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Dokumentumtár megtekintése
Lidia Strużyńska et al.
Toxicology, 300(1-2), 12-18 (2012-05-26)
Aroclor 1254, a commercially produced mixture of polychlorinated biphenyls, is known to cause many adverse conditions, including neurotoxicity. It has been recently postulated that upregulation of N-methyl-d-aspartate receptors (NMDARs) and enhanced glutamate signalling which leads to excitotoxicity, is the mechanism
Te-Hao Chen et al.
Ecotoxicology and environmental safety, 75(1), 207-212 (2011-09-23)
Polychlorinated biphenyls (PCBs) are a group of widespread contaminants, and accumulation of PCBs has been observed in corals in the field. However, the toxic effects of PCBs on corals have not been investigated. In this study, we tested short and
Kyung Ho Kim et al.
Neurotoxicology, 32(6), 981-985 (2011-05-17)
Ortho-substituted polychlorinated biphenyls (PCBs) are a concern to human developmental health. Rat dams were exposed to an environmentally relevant mixture of PCBs, Aroclor 1254, or pure congener PCB 95 (6 mg/kg/day) during the perinatal period (GD 5 through PD 21).
Jie Zhang et al.
Journal of pharmaceutical and biomedical analysis, 66, 287-297 (2012-04-17)
Humans undergo simultaneous daily exposure to a multitude of endocrine-disrupting compounds (EDCs). In present study, after combined exposure to endocrine disruptors DEHP and Aroclor 1254 for 12 days, a liquid chromatography/time-of-flight mass spectrometer method combining both reversed-phase (RP) and hydrophilic
Jing An et al.
Toxicology, 295(1-3), 8-14 (2012-03-13)
Polychlorinated biphenyls (PCBs) are still prevalent in the environment despite the fact that they have been banned in many countries for several decades. Recent epidemiologic studies have demonstrated a link between PCBs exposure and pathological alterations of bone tissues. The