44808
Aroclor 1254 solution
certified reference material, 1000 μg/mL in isooctane
About This Item
Javasolt termékek
grade
certified reference material
TraceCERT®
Minőségi szint
Ügynökség
EPA 8082
termékcsalád
TraceCERT®
Analitikai műbizonylat
current certificate can be downloaded
Jellemzők
standard type calibration
kiszerelés
ampule of 1 mL
koncentráció
1000 μg/mL in isooctane
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
alkalmazás(ok)
environmental
Formátum
single component solution
tárolási hőmérséklet
2-30°C
SMILES string
Clc1c(c(ccc1Cl)c2c(c(ccc2)Cl)Cl)Cl
InChI
1S/C12H5Cl5/c13-8-3-1-2-6(10(8)15)7-4-5-9(14)12(17)11(7)16/h1-5H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
AUGNBQPSMWGAJE-UHFFFAOYSA-N
Jogi információk
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Veszélyességi osztályok
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Central nervous system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
10.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
-12 °C - closed cup