Fontos dokumentumok
48734
Supelco
Aroclor 1254 solution
certified reference material, 50 mg/kg in transformer oil
About This Item
CAS-szám:
UNSPSC kód:
12000000
grade
certified reference material
TraceCERT®
Minőségi szint
termékcsalád
TraceCERT®
Analitikai műbizonylat
current certificate can be downloaded
kiszerelés
ampule of 5 mL
koncentráció
50 mg/kg in transformer oil
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
alkalmazás(ok)
environmental
format
single component solution
tárolási hőmérséklet
2-30°C
InChI
1S/C12H5Cl5/c13-8-3-1-2-6(10(8)15)7-4-5-9(14)12(17)11(7)16/h1-5H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
AUGNBQPSMWGAJE-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Egyéb megjegyzések
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Jogi információk
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Piktogramok
Health hazardEnvironment
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 2 - Carc. 1B - STOT RE 2
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Szabályozási jegyzékek
A szabályozási jegyzékek főként a vegyipari termékekre vonatkoznak. A nem vegyipari termékekről itt csak korlátozott információk adhatók meg. Ha nincs bejegyzés, az azt jelenti, hogy egyik összetevő sem szerepel a listán. A felhasználó kötelessége a termék biztonságos és jogszerű használatának biztosítása.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Slide 1 of 1
1 of 1
Kyung Ho Kim et al.
Neurotoxicology, 32(6), 981-985 (2011-05-17)
Ortho-substituted polychlorinated biphenyls (PCBs) are a concern to human developmental health. Rat dams were exposed to an environmentally relevant mixture of PCBs, Aroclor 1254, or pure congener PCB 95 (6 mg/kg/day) during the perinatal period (GD 5 through PD 21).
Te-Hao Chen et al.
Ecotoxicology and environmental safety, 75(1), 207-212 (2011-09-23)
Polychlorinated biphenyls (PCBs) are a group of widespread contaminants, and accumulation of PCBs has been observed in corals in the field. However, the toxic effects of PCBs on corals have not been investigated. In this study, we tested short and
Lidia Strużyńska et al.
Toxicology, 300(1-2), 12-18 (2012-05-26)
Aroclor 1254, a commercially produced mixture of polychlorinated biphenyls, is known to cause many adverse conditions, including neurotoxicity. It has been recently postulated that upregulation of N-methyl-d-aspartate receptors (NMDARs) and enhanced glutamate signalling which leads to excitotoxicity, is the mechanism
Saydur Rahman et al.
Journal of toxicology and environmental health. Part B, Critical reviews, 14(5-7), 473-494 (2011-07-28)
Tryptophan hydroxylase (TPH), the rate-limiting enzyme in serotonin (5-HT) synthesis, performs an essential role in the maintenance of serotonergic functions in the central nervous system (CNS), including regulation of the neuroendocrine system controlling reproduction. The results of recent studies in
Sylvie Cotelle et al.
Environmental science and pollution research international, 19(3), 628-635 (2011-09-08)
Assessment of environmental impacts from pesticide utilization should include genotoxicity studies, where the possible effects of mutagenic/genotoxic substances on individuals are assessed. In this study, the genotoxicity profile of the new formicide Macex® was evaluated with two genotoxicity tests, namely