Fontos dokumentumok
500623
Supelco
ASTM® D5442 Qualitative Retention Time Mix
6.25 % (w/w) each component, analytical standard
About This Item
UNSPSC kód:
12000000
grade
analytical standard
Minőségi szint
Ügynökség
ASTM® D5442
Analitikai műbizonylat
current certificate can be downloaded
minőség
Used to establish retention time from C12 - C60
kiszerelés
pkg of 500 mg
koncentráció
6.25 % (w/w) each component
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
alkalmazás(ok)
petroleum
Formátum
multi-component solution
tárolási hőmérséklet
2-30°C
Related Categories
Általános leírás
ANALYSIS OF PETROLEUM Waxes BY GC - Qualitative and quantitative mixes of n-paraffins are used for determining column resolution, retention times, and response factors.
Alkalmazás
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Jogi információk
ASTM is a registered trademark of American Society for Testing and Materials
Analit
Leírás
    Docosane
    Dodecane
    Dotriacontane
    Eicosane
    Hexacosane
    Hexadecane
    Hexatriacontane
    Octacosane
    Octadecane
    Pentacontane
    Tetracontane
    Tetracosane
    Tetradecane
    Tetratetracontane
    Triacontane
    Összes mutatása (15)
Piktogramok
Health hazard
Figyelmeztetés
Veszélyességi osztályok
Asp. Tox. 1
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)