Fontos dokumentumok
48136
Supelco
MISA Group 23 Chlorinated Hydrocarbon Mix
analytical standard
About This Item
UNSPSC kód:
12000000
grade
analytical standard
Ügynökség
MISA (Canada) Group 23
Analitikai műbizonylat
current certificate can be downloaded
Jellemzők
standard type calibration
kiszerelés
ampule of 1 mL
koncentráció
2000 μg/mL each component in dichloromethane
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
alkalmazás(ok)
environmental
petroleum
Formátum
multi-component solution
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Általános leírás
MISA Group 23 Chlorinated Hydrocarbon Mix is an international and high-quality standard under MISA regulations, used as a reference standard for the routine monitoring of 11 chlorinated hydrocarbons, present in waste effluent samples.
Alkalmazás
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Analit
Leírás
    Hexachlorobenzene
    Hexachloro-1,3-butadiene
    Hexachlorocyclopentadiene
    Hexachloroethane
    Pentachlorobenzene
    1,2,3,4-Tetrachlorobenzene
    1,2,3,5-Tetrachlorobenzene
    1,2,4,5-Tetrachlorobenzene
    1,2,3-Trichlorobenzene
    1,2,4-Trichlorobenzene
    2,4,5-Trichlorotoluene
    Összes mutatása (11)
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)