Merck
809888
Sigma-Aldrich
Vitamin K1-4a,5,6,7,8,8a-13C6
≥99 atom % 13C, ≥98% (CP)
Szinonimák:
Phylloquinone-13C6
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
13C6C25H46O2
Molekulatömeg:
456.65
UNSPSC kód:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
izotóptisztaság
≥99 atom % 13C
Minőségi szint
Teszt
≥98% (CP)
Forma
liquid
technika/technikák
mass spectrometry (MS): suitable
szín
yellow to orange
mp
-20 °C
tömegeltolódás
M+6
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
CC(C)CCCC(C)CCCC(C)CCC/C(C)=C/CC1=C(C)C([13C]2=[13CH][13CH]=[13CH][13CH]=[13C]2C1=O)=O
InChI
1S/C31H46O2/c1-22(2)12-9-13-23(3)14-10-15-24(4)16-11-17-25(5)20-21-27-26(6)30(32)28-18-7-8-19-29(28)31(27)33/h7-8,18-20,22-24H,9-17,21H2,1-6H3/b25-20+/i7+1,8+1,18+1,19+1,28+1,29+1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
MBWXNTAXLNYFJB-HDMSKXMFSA-N
Általános leírás
Vitamin K1, also known as phylloquinone, is a fat-soluble vitamin found in algae, cyanobacteria, and plants. It is involved in the synthesis of some important proteins having applications in blood clotting and bone metabolism.
Vitamin K1-4a,5,6,7,8,8a-13C6 is an isotope of vitamin K1 wherein C-4a, C-5, C-6, C-7, C-8, C-8a carbons are replaced by 13C6 carbon.
Alkalmazás
Vitamin K1-4a,5,6,7,8,8a-13C6 can be used as a stable isotope internal standard for accurate data interpretation in specific biological samples.
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Vitamin K1 supplementation to improve the stability of anticoagulation therapy with vitamin K antagonists: a dose-finding study
Gebuis EPA, et al.
Haematologica, 96(4), 583-589 (2011)
Phylloquinone (vitamin K1) content of vegetables
Damon M, et al.
Journal of food composition and analysis, 18(8), 751-758 (2005)