Fontos dokumentumok
46831-U
Supelco
EPA 8260 Calibration Mix 2
analytical standard, 2000 μg/mL each component in methanol: water (19:1)
About This Item
UNSPSC kód:
77101502
NACRES:
NA.24
grade
analytical standard
Minőségi szint
Ügynökség
EPA 8260
leírás
Separate Source
Analitikai műbizonylat
current certificate can be downloaded
Jellemzők
standard type calibration
kiszerelés
ampule of 1 × 1.5 mL (46831-U)
koncentráció
2000 μg/mL each component in methanol: water (19:1)
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
alkalmazás(ok)
environmental
Formátum
multi-component solution
tárolási hőmérséklet
-10 to -25°C
Általános leírás
EPA 8260 Calibration Mix 2 is a multi-component solution containing analytes such as acetone, 2-butanone, carbon disulfide, 2-chloroethyl vinyl ether, 2-hexanone, iodomethane, 4-methyl-2-pentanone, and vinyl acetate. It may be used for identifying and quantifying volatile organic compounds (VOCs) on the EPA′s Appendix VIII and Appendix IX lists in solid wastes and groundwater at active hazardous treatment, storage, and disposal sites. The pre-requisite of EPA 8260 method is the use of gas chromatography (GC) with a selective detector or gas chromatography/mass spectrometry (GC/MS) or high-performance liquid chromatography (HPLC).
Alkalmazás
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Analit
Leírás
    Acetone
    2-Butanone
    Carbon disulfide
    2-Chloroethyl vinyl ether
    2-Hexanone
    Iodomethane
    4-Methyl-2-pentanone
    Vinyl acetate
    Összes mutatása (8)
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT RE 2 - STOT SE 1
Célzott szervek
Eyes,Central nervous system, Peripheral nervous system,Central nervous system,Cardio-vascular system,Eyes
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
50.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
10 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)