CRMFIKR
FIA Aromatics Standard
ASTM D 1319 (15.18% vol)
About This Item
Javasolt termékek
grade
certified reference material
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
gyártó/kereskedő neve
Paragon Scientific Ltd
alkalmazás(ok)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
petroleum
Formátum
multi-component solution
Általános leírás
This product is a certified reference material (CRM), manufactured under UKAS accreditation
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Central nervous system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
84.2 - 158.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
29 - 70 °C - closed cup