47211
ASTM® D4815 Quantitative Calibration Kit
analytical standard
About This Item
Javasolt termékek
grade
analytical standard
Minőségi szint
Ügynökség
ASTM® D4815
Analitikai műbizonylat
current certificate can be downloaded
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
alkalmazás(ok)
petroleum
Formátum
multi-component solution
tárolási hőmérséklet
2-30°C
Jogi információk
Kit Components Also Available Separately
- 47205D4815 Quantitative Calibration Mix 1 (47205)Biztonsági adatlap
- D4815 Quantitative Calibration Mix 2 (47206)
- 47208D4815 Quantitative Calibration Mix 4 (47208)Biztonsági adatlap
- 47209D4815 Quantitative Calibration Mix 5 (47209)Biztonsági adatlap
- 47212D4815 Valve Timing Mix (47212)Biztonsági adatlap
- 47213D4815 Qualitative ID Mix (47213)Biztonsági adatlap
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Carc. 1A - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Muta. 1B - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Inhalation - STOT RE 2 - STOT SE 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Blood, Central nervous system, Eyes,Central nervous system, Nervous system, Respiratory system
Egyéb veszélyek
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
Lobbanási pont (F)
-27.4 °F
Lobbanási pont (C)
-33 °C
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Related Content
Complete offer for petrochemical testing including environmental and industrial hygiene monitoring solutions.