Merck
BCR546
Formaldehyde-2,4-dinitrophenylhydrazone
BCR®, certified reference material
About This Item
Lineáris képlet:
H2C=NNHC6H3(NO2)2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
210.15
Beilstein:
750330
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
grade
certified reference material
Ügynökség
BCR®
gyártó/kereskedő neve
JRC
mp
153-156 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
environmental
Formátum
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
[O-][N+](=O)c1ccc(NN=C)c(c1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C7H6N4O4/c1-8-9-6-3-2-5(10(12)13)4-7(6)11(14)15/h2-4,9H,1H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
UEQLSLWCHGLSML-UHFFFAOYSA-N
Analízis megjegyzés
For more information please see:
BCR546
Jogi információk
BCR is a registered trademark of European Commission
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Dokumentumtár megtekintése
Teresa M Lamb et al.
PloS one, 6(11), e27149-e27149 (2011-11-17)
MAPK signal transduction pathways are important regulators of stress responses, cellular growth, and differentiation. In Neurospora, the circadian clock controls rhythms in phosphorylation of the p38-like MAPK (OS-2); however, the mechanism for this regulation is not known. We show that
Ikuo Ueta et al.
Analytical and bioanalytical chemistry, 407(3), 899-905 (2014-09-10)
A novel miniaturized sample extraction capillary was developed to provide a simple and sensitive method for analyzing gaseous formaldehyde (FA) using conventional high-performance liquid chromatography (HPLC). The extraction capillary was prepared by packing silica gel particles in a stainless steel