Merck
43329
Supelco
2-(4-tert-Butyl-3-hydroxy-2,6-dimethylphenyl)acetamide
reference material
Szinonimák:
Oxymetazoline impurity C (PhEur), 2-[4-(1,1-Dimethylethyl)-3-hydroxy-2,6-dimethylphenyl]acetamide
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C14H21NO2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
235.32
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116107
grade
reference material
API-család
oxymetazoline
Teszt
≥95.0% (HPLC)
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
tárolási hőmérséklet
2-8°C
InChI
1S/C14H21NO2/c1-8-6-11(14(3,4)5)13(17)9(2)10(8)7-12(15)16/h6,17H,7H2,1-5H3,(H2,15,16)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
SZXVVIYVCJXDSD-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
This reference material (RM) is produced and certified in accordance with ISO/IEC 17025. This RM is traceable to primary material from an NMI, e.g. NIST or NMIJ. Certified content incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)