1486015
USP
Oxymetazoline Related Compound A
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Szinonimák:
N-(2-Aminoethyl)-2-[4-tert-butyl-3-hydroxy-2,6-dimethylphenyl]acetamide hydrochloride
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
oxymetazoline
gyártó/kereskedő neve
USP
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Általános leírás
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3