PHR2215
Oxymetazoline Related Compound A
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Szinonimák:
N-(2-Aminoethyl)-2-(4-tert-butyl-3-hydroxy-2,6-dimethylphenyl)acetamide hydrochloride
About This Item
Javasolt termékek
grade
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Minőségi szint
Ügynökség
traceable to Ph. Eur. Y0001044
traceable to USP 1486015
API-család
oxymetazoline
Forma
powder
Analitikai műbizonylat
current certificate can be downloaded
kiszerelés
pkg of 100 mg
alkalmazás(ok)
pharmaceutical small molecule
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Általános leírás
Alkalmazás
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
Lábjegyzet
Javasolt termékek
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3