Merck
42984
Supelco
1,4-Bis(2-ethylhexyl)benzene
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
About This Item
Lineáris képlet:
C6H4[CH2CH(C2H5)(CH2)3CH3]2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
302.54
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116107
NACRES:
NA.24
grade
certified reference material
TraceCERT®
Minőségi szint
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
gyártó/kereskedő neve
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
törésmutató
n20/D 1.4853 (lit.)
bp
190 °C/0.4 mmHg (lit.)
sűrűség
0.851 g/mL at 25 °C (lit.)
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
CCCCC(CC)Cc1ccc(CC(CC)CCCC)cc1
InChI
1S/C22H38/c1-5-9-11-19(7-3)17-21-13-15-22(16-14-21)18-20(8-4)12-10-6-2/h13-16,19-20H,5-12,17-18H2,1-4H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
KGDLKOAYUABDIH-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
This certified reference material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO/IEC 17025 and ISO 17034. This CRM is traceable to primary material from an NMI, e.g. NIST or NMIJ.
Certified content by quantitative NMR incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com
Jogi információk
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 4 - Eye Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
>230.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
> 110 °C - closed cup