Fontos dokumentumok
42174
Supelco
Ampoules 2ml
for color reference solutions
About This Item
UNSPSC kód:
41122001
NACRES:
NB.11
Minőségi szint
átmérő × Ma
12 mm × 115.8 mm
Alkalmazás
The pre-scored 2 mL ampoules are used for color reference solutions.
Kiszerelés
bag with 549 ampoules
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)