Fontos dokumentumok
Z561932
Long stem Vacule® cryogenic ampule
capacity 1 mL (0.03 oz)
Szinonimák:
651502
About This Item
UNSPSC kód:
41121807
NACRES:
NB.43
material
borosilicate glass
leírás
pre-scored
gyártó/kereskedő neve
WHEATON®
parameter
-196-500 °C temp. limit (cryogenic storage applications)
kapacitás
1 mL (0.03 oz)
átmérő × Ma
10 mm × 108 mm
nyílás külső átmérő
10 mm
szín
clear
Általános leírás
A lyophilization ampule that can be flame-sealed or stored with a stopper in place. Ideal for standards packaging, environmental standards, diagnostic standards and can be used for cryogenic storage applications.
These vials should be flame sealed for cryogenic storage.
Tulajdonságok és előnyök
• Converted from Type I borosilicate glass tubing, ampules conform to the hydrolytic resistance requirements outlined in USP and EP 3.2.1.• Pre-scored for easy opening• Heat sealed only• Ideal for small volume lyophillization samples
Jogi információk
Vacule is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
WHEATON is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)