Fontos dokumentumok
33282
Vial Decapper, pliers-type
for use with 13mm crimp seals, pkg of 1 ea
Szinonimák:
Decapper
About This Item
UNSPSC kód:
41122001
leírás
Decapper, pliers style
kiszerelés
pkg of 1 ea
kompatibilitás
for use with 13mm crimp seals
Általános leírás
Vial Decapper, pliers-type is used for quick and easy removal of a 13 mm aluminum seal.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)