Fontos dokumentumok
27452
Supelco
Crimp seals with PTFE/silicone septa
silver aluminum seal (open center), seal diam. 13 mm, PTFE/silicone septum, pkg of 100 ea
About This Item
UNSPSC kód:
41122001
material
PTFE/silicone septum
silver aluminum seal (open center)
Jellemzők
closure type crimp seal
open center crimp seal, 13 mm
kiszerelés
pkg of 100 ea
tömítés átmérője
13 mm
szeptum vastagság
0.040 in. ± 0.005 in.
szerelvény
thread for 13
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)