Fontos dokumentumok
Z114197
Sigma-Aldrich
Wheaton closed-top seals
size 13 mm, PTFE-faced rubber septa
About This Item
UNSPSC kód:
41122001
NACRES:
NB.11
material
PTFE-faced rubber septa
leírás
Tear-out center disk
Jellemzők
closure type crimp seal
méret
13 mm
szerelvény
closure for 13 mm crimp top vial
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)