Fontos dokumentumok
29883-U
SLB®-IL111i Capillary GC Column
L × I.D. 30 m × 0.25 mm, df 0.20 μm
About This Item
Javasolt termékek
material
fused silica
Minőségi szint
parameter
50-260 °C temperature (isothermal or programmed)
Béta-érték
313
df
0.20 μm
technika/technikák
gas chromatography (GC): suitable
H × belső átmérő
30 m × 0.25 mm
mátrix aktív csoport
Non-bonded; 1,5-di(2,3-dimethylimidazolium)pentane bis(trifluoromethanesulfonyl)imide phase
oszloptípus
capillary extremely polar
Általános leírás
USP Code: None
Phase: Non-bonded; 1,5-di(2,3-dimethylimidazolium)pentane bis(trifluoromethanesulfonyl)imide
Temp. Limits: 50 °C to 260 °C (isothermal or programmed)
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Protocols
Ionic liquid capillary GC columns enhance polar analyte inertness, addressing challenges in chromatography with improved stationary phases.
Az ionos folyadék kapilláris GC-oszlopok fokozzák a poláris analitok inertitását, és a kromatográfia kihívásaira jobb állófázisokkal válaszolnak.