Merck
29869-U
Supelco
SLB®-IL76i Capillary GC Column
L × I.D. 30 m × 0.25 mm, df 0.20 μm
About This Item
UNSPSC kód:
41115710
NACRES:
SB.54
material
fused silica
Minőségi szint
parameter
≤25-270 °C temperature (isothermal or programmed)
Béta-érték
313
df
0.20 μm
technika/technikák
gas chromatography (GC): suitable
H × belső átmérő
30 m × 0.25 mm
mátrix aktív csoport
Non-bonded; tri(tripropylphosphoniumhexanamido)triethylamine bis(trifluoromethanesulfonyl)imide phase
oszloptípus
capillary highly polar
Általános leírás
Application: The SLB-IL76i phase structure is engineered with numerous interaction mechanisms, resulting in selectivity differences even when compared to columns with similar GC column polarity scale values. Also a good GCxGC column choice.
USP Code: None
Phase: Non-bonded; Tri(tripropylphosphoniumhexanamido)triethylamine bis(trifluoromethanesulfonyl)imide
Temp. Limits: subambient to 270 °C (isothermal or programmed)
Jogi információk
SLB is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Michelle S S Amaral et al.
Analytical and bioanalytical chemistry, 410(19), 4615-4632 (2017-11-12)
This study investigates applications and performance evaluation of SLB-IL60, SLB-IL76 and SLB-IL111 columns, in relation to a DB-Wax column, for the analysis of coffee volatile compounds. Both standards and an authentic coffee sample were analysed, with solid-phase microextraction (SPME) sampling
Protocols
Ionic liquid capillary GC columns enhance polar analyte inertness, addressing challenges in chromatography with improved stationary phases.
Az ionos folyadék kapilláris GC-oszlopok fokozzák a poláris analitok inertitását, és a kromatográfia kihívásaira jobb állófázisokkal válaszolnak.