Fontos dokumentumok
28927-U
SLB®-IL111 Capillary GC Column
L × I.D. 30 m × 0.25 mm, df 0.20 μm
About This Item
Javasolt termékek
material
fused silica
Minőségi szint
parameter
50-270 °C temperature (isothermal or programmed)
Béta-érték
313
df
0.20 μm
technika/technikák
gas chromatography (GC): suitable
H × belső átmérő
30 m × 0.25 mm
mátrix aktív csoport
Non-bonded; 1,5-Di(2,3-dimethylimidazolium)pentane bis(trifluoromethanesulfonyl)imide phase
alkalmazás(ok)
agriculture
biofuels
chemicals and industrial polymers
clinical
environmental
food and beverages
petroleum
oszloptípus
capillary extremely polar
Általános leírás
USP Code: None
Phase:
- Non-bonded
- 1,5-Di(2,3-dimethylimidazolium)pentane bis(trifluoromethylsulfonyl)imide
- 50 °C to 270 °C (isothermal or programmed)
Alkalmazás
This study presents a rapid method for analyzing trans fatty acid contents in edible oils using a fast gas chromatography (GC) technique combined with a highly polar ionic liquid column. The method significantly reduces analysis time to under 30 minutes, compared to over 90 minutes required by traditional methods from the American Oil Chemists’ Society (AOCS) and Japanese Oil Chemists’ Society (JOCS). The effectiveness of the fast GC method was confirmed through comparisons of trans fatty acid content in various oils, showing good agreement with results from the official methods. The study highlights the advantages of using m-TFPTAH for methyl esterification, which streamlines the process and enhances throughput.
Shinsuke Inagaki, Masahiko Numata (2015) https://doi.org/10.1007/s10337-014-2837-z
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
In order to cover a broad range of possible solute-stationary phase interactions, 95 solutes with varied functional groups were selected to perform stationary phase characterization.
Annak érdekében, hogy a lehetséges oldott anyag-állandó fázis kölcsönhatások széles skáláját lefedjük, 95 oldott anyagot választottunk ki különböző funkcionális csoportokkal az állófázis jellemzéséhez.
Protocols
Ionic liquid capillary GC columns enhance polar analyte inertness, addressing challenges in chromatography with improved stationary phases.
Az ionos folyadék kapilláris GC-oszlopok fokozzák a poláris analitok inertitását, és a kromatográfia kihívásaira jobb állófázisokkal válaszolnak.
Chromatograms
suitable for GCsuitable for GCsuitable for GCsuitable for GCTudóscsoportunk valamennyi kutatási területen rendelkezik tapasztalattal, beleértve az élettudományt, az anyagtudományt, a kémiai szintézist, a kromatográfiát, az analitikát és még sok más területet.