Merck
29479-U
Supelco
SLB®-IL82 Capillary GC Column
L × I.D. 30 m × 0.25 mm, df 0.20 μm
About This Item
UNSPSC kód:
12000000
eCl@ss:
32119290
NACRES:
SB.54
Anyagok
fused silica
Minőségi szint
Paraméterek
50-270 °C temperature (isothermal or programmed)
Béta-érték
313
df
0.20 μm
technika/technikák
gas chromatography (GC): suitable
H × belső átmérő
30 m × 0.25 mm
mátrix aktív csoport
Non-bonded; 1,12-Di(2,3-dimethylimidazolium)dodecane bis(trifluoromethanesulfonyl)imide phase
alkalmazás(ok)
environmental
oszloptípus
capillary highly polar
Általános leírás
Application: Selectivity slightly more polar than polysiloxane phases with a high percentage of cyanopropyl pendent groups, resulting in unique elution patterns. Great choice for analysis of neutral and moderately basic analytes. Launched in 2010.
USP Code: None
Phase:
  • Non-bonded
  • 1,12-Di(2,3-dimethylimidazolium)dodecane bis(trifluoromethylsulfonyl)imide
Temp. Limits:
  • 50 °C to 270 °C (isothermal or programmed)
Egyéb megjegyzések
We offer a variety of chromatography accessories including analytical syringes
Jogi információk
SLB is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Cikkek
In order to cover a broad range of possible solute-stationary phase interactions, 95 solutes with varied functional groups were selected to perform stationary phase characterization.
Annak érdekében, hogy a lehetséges oldott anyag-állandó fázis kölcsönhatások széles skáláját lefedjük, 95 oldott anyagot választottunk ki különböző funkcionális csoportokkal az állófázis jellemzéséhez.
Protocols
Ionic liquid capillary GC columns enhance polar analyte inertness, addressing challenges in chromatography with improved stationary phases.
Az ionos folyadék kapilláris GC-oszlopok fokozzák a poláris analitok inertitását, és a kromatográfia kihívásaira jobb állófázisokkal válaszolnak.