Merck
28891-U
Supelco
SLB®-IL59 Capillary GC Column
L × I.D. 30 m × 0.25 mm, df 0.20 μm
About This Item
UNSPSC kód:
12000000
eCl@ss:
32119290
NACRES:
SB.54
Anyagok
fused silica
Minőségi szint
Paraméterek
≤25-300 °C temperature (isothermal or programmed)
Béta-érték
313
df
0.20 μm
technika/technikák
gas chromatography (GC): suitable
H × belső átmérő
30 m × 0.25 mm
mátrix aktív csoport
Non-bonded; 1,12-Di(tripropylphosphonium)dodecane bis(trifluoromethanesulfonyl)imide phase
alkalmazás(ok)
agriculture
chemicals and industrial polymers
clinical
environmental
food and beverages
forensics and toxicology
petroleum
oszloptípus
capillary polar
Általános leírás
Application: Selectivity more polar than PEG/wax phases, resulting in unique elution patterns. Higher maximum temperature than PEG/wax columns (300 ºC compared to 270-280 ºC). Great choice for analysis of neutral and moderately basic analytes. Launched in 2009.
USP Code: None
Phase:
  • Non-bonded
  • 1,12-Di(tripropylphosphonium)dodecane bis(trifluoromethylsulfonyl)imide
Temp. Limits:
  • Subambient to 300 °C (isothermal or programmed)
Egyéb megjegyzések
We offer a variety of chromatography accessories including analytical syringes
Jogi információk
SLB is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
In order to cover a broad range of possible solute-stationary phase interactions, 95 solutes with varied functional groups were selected to perform stationary phase characterization.
Annak érdekében, hogy a lehetséges oldott anyag-állandó fázis kölcsönhatások széles skáláját lefedjük, 95 oldott anyagot választottunk ki különböző funkcionális csoportokkal az állófázis jellemzéséhez.
Protocols
Ionic liquid capillary GC columns enhance polar analyte inertness, addressing challenges in chromatography with improved stationary phases.
Az ionos folyadék kapilláris GC-oszlopok fokozzák a poláris analitok inertitását, és a kromatográfia kihívásaira jobb állófázisokkal válaszolnak.
Chromatograms
suitable for GCsuitable for GCsuitable for GCsuitable for GCMutasson többet