Merck
28886-U
Supelco
SLB®-IL100 Capillary GC Column
L × I.D. 60 m × 0.25 mm, df 0.20 μm
About This Item
UNSPSC kód:
12000000
eCl@ss:
32119290
NACRES:
SB.54
material
fused silica
Minőségi szint
Ügynökség
ASTM® D6526
parameter
≤25-230 °C temperature (isothermal or programmed)
Béta-érték
313
df
0.20 μm
technika/technikák
gas chromatography (GC): suitable
H × belső átmérő
60 m × 0.25 mm
mátrix aktív csoport
Non-bonded; 1,9-Di(3-vinylimidazolium)nonane bis(trifluoromethanesulfonyl)imide phase
alkalmazás(ok)
chemicals and industrial polymers
oszloptípus
capillary highly polar
Általános leírás
Application: World′s first commercially available ionic liquid GC column. Serves as the benchmark of 100 on our GC column polarity scale. Selectivity almost identical to TCEP phase. Higher maximum temperature than TCEP columns (230 ºC compared to 140 ºC). Great choice for analysis of neutral and polarizable (contain double and/or triple C-C bonds) analytes. Launched in 2008.
USP Code: None
Phase:
  • Non-bonded
  • 1,9-Di(3-vinylimidazolium)nonane bis(trifluoromethylsulfonyl)imide
Temp. Limits:
  • Subambient to 230 °C (isothermal or programmed)
Egyéb megjegyzések
We offer a variety of chromatography accessories including analytical syringes
Jogi információk
ASTM is a registered trademark of American Society for Testing and Materials
SLB is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
>230.0 °F
Lobbanási pont (C)
> 110 °C
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Protocols
Ionic liquid capillary GC columns enhance polar analyte inertness, addressing challenges in chromatography with improved stationary phases.
Az ionos folyadék kapilláris GC-oszlopok fokozzák a poláris analitok inertitását, és a kromatográfia kihívásaira jobb állófázisokkal válaszolnak.
Chromatograms
suitable for GC