Fontos dokumentumok
29601-U
Hamilton® LC syringe for Waters WISP®
1702, volume 25 μL, for use with Waters, needle size (n/a)
About This Item
UNSPSC kód:
41122001
NACRES:
NB.03
material
glass body
tűméret
(n/a)
Jellemzők
PTFE-tipped plungers
kiszerelés
pkg of 1 ea
gyártó/kereskedő neve
Hamilton 80020
tű H
n/a
térfogat
25 μL
kompatibilitás
for use with Waters
Javasolt termékek
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Jogi információk
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Waters is a registered trademark of Waters
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)