Fontos dokumentumok
29398-U
Supelco
Certified QSertVial (vial with fused-in insert) kit, screw thread, 12 x 32 mm, 0.3 mL, pkg of 100
amber glass vial, PTFE/silicone septum (bonded), thread for 9 mm
Méret kiválasztása
100 EA
77 500,00 Ft
77 500,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
Méret kiválasztása
Nézet módosítása
100 EA
77 500,00 Ft
About This Item
UNSPSC kód:
41122001
NACRES:
NB.11
77 500,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
Anyagok
PTFE/silicone septum (bonded)
amber glass vial
blue polypropylene hole cap
Jellemzők
closure type blue polypropylene hole cap
closure type screw top vial
kiszerelés
pkg of 100 ea
külső átmérő × Ma × belső átmérő
12 mm × 32 mm × 6 mm
térfogat
0.3 mL
szerelvény
thread for 9 mm
Általános leírás
The QSertVial is the ultimate microsampling device. It contains a 300 μL glass insert that is fused to the vial to form one precise integral unit. The rim of the insert is positioned slightly above the top of the vial so the septum can make a secure seal with the closure, eliminating evaporation and cross contamination. The insert is centered into the vial, 2 mm from the bottom, allowing for consistent sample recovery and eliminating problems causied by variation in insert depth. It is compatible with the majority of autosamplers in the market. It is available in a variety of kit configurations.
  • Evaporation and cross contamination between insert and vial is eliminated
  • Higher sample recovery with either bottom loading or side loading needles (point style #2 and #5). Residual dead volume can be as low as 4 μL, depending on precision adjustment of the instrument.
  • Consistent sample recovery from vial to vial because the insert is always at the same precise depth within the vial.
  • Wide mouth opening has larger target area reducing the possibility of bent needles.
  • Easy sample identification of white mat finish marking panel.
  • Available in clear or amber glass.
Alkalmasság
Autosampler compatibility:
Agilent
Agilent 1050/1090A
Agilent 1100/1200
Agilent 7673A, 7683
Agilent 5890/7985A/6850/6890
LEAP Technologies
CTC LC PAL, GC PAL
CombiPAL
HTC PAL/HTS PAL
Shimadzu LC Autosamplers
SIL-HTa/SIL-HTc
SIL-10ADvp
SIL-10A/SIL-10Ai/SIL-10AP
Varian
CP-9010
8000/8035/8100/8200
9100/9090/9095
Vista
Waters
Alliance 2690/2695
Alliance 2790/2795
Acquity
Jogi információk
QSertVial is a trademark of QIS, Inc.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Lot/Batch Number
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumentumok section.
Dokumentumtár megtekintése
Questions
  1. Are these vials sterile?
    1 answer
    1. This item is not sterile.
      Helpful?