Fontos dokumentumok
57270
Glass Magnet
diam. × thickness 4 in. × 3/16 in., pkg of 2 ea
Szinonimák:
Glass Magnet VIAL HOLDER PK/2
About This Item
UNSPSC kód:
41122001
kiszerelés
pkg of 2 ea
átmérő × vastagság
4 in. × 3/16 in.
Általános leírás
The Glass Magnet Vial Holder keeps individual vials, ampuls, and other vessels in place.
Jogi információk
Glass Magnet is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
kapcsolódó termék
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Cikkek
Learn more about Biodiesel as a renewable, alternative diesel fuel produced from vegetable oils, animal fats, or recycled restaurant grease.