Fontos dokumentumok
27419
Supelco
Screw Top vials, 12 × 32 mm, limited volume step vial
volume 0.25 mL, amber glass vial,
step vial, large opening with glass insert
, pkg of 100 ea
About This Item
UNSPSC kód:
41122001
material
amber glass vial
lips on vial glass insert
Jellemzők
closure type screw top vial
kiszerelés
pkg of 100 ea
külső átmérő × Ma × belső átmérő
12 mm × 32 mm × 6 mm
térfogat
0.25 mL
szerelvény
thread for 10-425
Általános leírás
Vial incorporates the unique StepVial design that precisely centers a limited volume insert in the vial neck. The interior finish of the top of the vial is recessed to allow the top of the insert to rest correctly in the vial.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)