Fontos dokumentumok
27411
Supelco
Vials, screw top, polypropylene
volume 0.75 mL, O.D. × H × I.D. 12 mm × 32 mm × 6 mm, thread for 10-425, pkg of 100 ea
About This Item
UNSPSC kód:
41122001
material
polypropylene vial
leírás
conical bottom, large opening
Jellemzők
closure type screw top vial
vial type screw thread (conical bottom)
kiszerelés
pkg of 100 ea
külső átmérő × Ma × belső átmérő
12 mm × 32 mm × 6 mm
térfogat
0.75 mL
szerelvény
thread for 10-425
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)