28522-U
ATIS Purge and Trap/Humidifier Module
alkalmazás(ok)
air monitoring
environmental
industrial hygiene
Általános leírás
A separate module is available that will allow you to purge aqueous samples onto an adsorbent tube at ambient temperatures. This module can also be used to generate a dynamic humidified stream of the carrier gas for spiking calibration standards. The purge and trap module includes purge and trap glassware, and a separate flow controller that allows the user to set a separate purge (wet) flow rate independently of the dry flow rate. The purge and trap module accepts standard 22mL threaded vials to simplify your sample prep.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Chromatograms
suitable for GC, application for air monitoringTudóscsoportunk valamennyi kutatási területen rendelkezik tapasztalattal, beleértve az élettudományt, az anyagtudományt, a kémiai szintézist, a kromatográfiát, az analitikát és még sok más területet.