G005938
GC Analysis of Volatiles in Cumin Powder on SPB®-HAP after Collection/Desorption using Carbotrap® 300 Tube
suitable for GC, application for air monitoring
About This Item
technika/technikák
gas chromatography (GC): suitable
tesztelési paraméterek
sample/matrix: 0.005 g Cumin Powder
dry purge: 2 min
desorption process: 350 °C with 10 min hold
transfer line/valve temp.: 180 °C
column: SPB®-HAP, 60 m x 0.32 mm I.D., 4 μm (25020-U)
oven: 40 °C (3 min), 12 °C/min to 200 °C (20 min)
detector: MSD
MSD interface: 210 °C
carrier gas: helium
thermal desorption tube: Carbotrap® 300 Glass-Fritted Thermal Desorption Tube, 1/4 in O.D. x 3.5 in L
alkalmasság
application for air monitoring
alkalmazás(ok)
air monitoring
flavors and fragrances
food and beverages
Analízis megjegyzés
Jogi információk
Analit
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)