Fontos dokumentumok
Z629103
Vivapure spin columns
S Mini H
About This Item
UNSPSC kód:
41104916
NACRES:
NB.22
material:
polypropylene housing
regenerated cellulose membrane
pórusméret:
3-5 μm
ágytérfogat:
240 μL
membránfelület:
7.48 cm2
csőméret:
2 mL
hasznos térfogat:
≤0.4 mL
sterilitás:
non-sterile
material
polypropylene housing
regenerated cellulose membrane
leírás
uses a fixed-angle rotor
sterilitás
non-sterile
gyártó/kereskedő neve
S Mini H
Sartorius VS-IX01SH24
elérhetőség
not available in USA and Canada
ágytérfogat
240 μL
membránfelület
7.48 cm2
csőméret
2 mL
hasznos térfogat
≤0.4 mL
pórusméret
3-5 μm
kapacitás
4 mg binding capacity
Általános leírás
Vivapure spin columns employ an innovative and powerful ion exchange membrane technology for purification of proteins. Vivapure purification protocols allow the isolation of ultrapure proteins with high yield in less than 30 minutes.
The columns are available with different ion exchange resins:
  • Type C: carboxylic acid (weak acidic cation exchanger)
  • Type D: diethylamine (weak basic anion exchanger)
  • Type Q: quarternary ammonium (strong basic anion exchanger)
  • Type S: sulphonic acid (strong acidic cation exchanger)
Note: Comes with comphrensive instruction handbook and laminated protocol card.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)