Fontos dokumentumok
27079
Supelco
Vials, screw top, clear glass (vial only)
volume 2 mL, clear glass vial, thread for 8-425, pkg of 1000 ea
About This Item
UNSPSC kód:
41122001
Anyagok
clear glass vial
Jellemzők
closure type screw top vial
kiszerelés
pkg of 1000 ea
külső átmérő × Ma × belső átmérő
12 mm × 32 mm × 4.6 mm
térfogat
2 mL
szerelvény
thread for 8-425
8-425 thread
Általános leírás
Screw top vials are used on many autosamplers with a standard opening of (4.6mm). The threads on the standard vials are 8-425.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)