Fontos dokumentumok
8.51208
Sigma-Aldrich
IMAC Tag
Novabiochem®
Szinonimák:
IMAC Tag, N-(2-(8-hydroxyquinolin-5-ylsulfonyl)ethoxycarbonyloxy)succinimide
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C16H14N2O8S
Molekulatömeg:
394.36
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
termékcsalád
Novabiochem®
Forma
powder
gyártó/kereskedő neve
Novabiochem®
alkalmazás(ok)
peptide synthesis
tárolási hőmérséklet
15-25°C
Általános leírás
Novabiochem®′s new IMAC-based purification Tag provides an simple alternative to the use of RP-HPLC for the purification of long peptides. The method is extremely easy-to-use, gives higher recoveries than RP-HPLC, and because it has a selectivity orthogonal to RP-HPLC, it is more effective at removing closely eluting impurities.
Associated Protocols and Technical Articles
Purification of Peptides using Chemoselective Tags
Analízis megjegyzés
Color (visual): white to slight yellow to beige
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Assay (HPLC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Jogi információk
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Dokumentumtár megtekintése
Cikkek
Long peptide purification removes impurities effectively, crucial for research and pharmaceutical applications.