Fontos dokumentumok
27408
Supelco
Insert for shell vial
volume 0.05 mL, glass, conical, with bottom spring, O.D. × H × I.D. 6 mm × 25 mm × 4.6 mm, pkg of 100 ea
About This Item
UNSPSC kód:
41122001
material
glass
leírás
Mandrel precision point
Jellemzők
conical
kiszerelés
pkg of 100 ea
külső átmérő × Ma × belső átmérő
6 mm × 25 mm × 4.6 mm
térfogat
0.05 mL
kompatibilitás
for use with vial with 6 mm opening
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)