Fontos dokumentumok
24697-U
Supelco
Battery charger
universal charger, for use with 1060, 1062, 1063, & 1067 Air Samplers, AC/DC input 110 V / 240 V AC
About This Item
UNSPSC kód:
41104008
NACRES:
NB.24
Minőségi szint
technika/technikák
whole air sampling: suitable
alkalmazás(ok)
air monitoring
environmental
industrial hygiene
kompatibilitás
for use with 1060, 1062, 1063, & 1067 Air Samplers
Általános leírás
Battery charger is a 110V/220V AC charger used as accessories for field sampling pumps used in air monitoring applications.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)