Fontos dokumentumok
24105-U
SP®-2331 Capillary GC Column
L × I.D. 60 m × 0.32 mm, df 0.20 μm
Szinonimák:
SP-2331, 60M .20UM.32MM
About This Item
Javasolt termékek
material
fused silica
Minőségi szint
Ügynökség
suitable for EPA 1613
parameter
≤25-275 °C temperature (isothermal or programmed)
Béta-érték
400
df
0.20 μm
technika/technikák
gas chromatography (GC): suitable
H × belső átmérő
60 m × 0.32 mm
alkalmazás(ok)
agriculture
environmental
food and beverages
oszloptípus
capillary highly polar
Related Categories
Általános leírás
USP Code: None
Phase:
- Stabilized
- Proprietary
- Subambient to 275 °C (isothermal or programmed)
Alkalmazás
Egyéb megjegyzések
Jogi információk
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Related Content
This page is intended to make it easier to find the consumables you need based on the analytical method you’re using. Methods included on this page come from the EPA, Standard Methods and ASTM.